Stampa…
Acido L(+)-glutammico, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., JP, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyms: E, Acido (S)-(+)-glutammico, Glu, H-Glu-OH
1.01791.1000 1.01791.9010
1.01791.1000EA 412 EUR
1.01791.1000 1.01791.9010
Acido L(+)-glutammico, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., JP, SAFC®
Acido L(+)-glutammico
Formula: HO₂CCH₂CH₂CH(NH₂)CO₂H
Peso molecolare: 147,13 g/mol
Punto di ebollizione: 325 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 160 °C
Densità: 1,538 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002634
CAS Number: 56-86-0
EINECS: 200-293-7
Merck Index: 13,04482
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1cb2faefcc53483f0b3bfccd6c12b611e487241&vid=731466e9430c8bf5e12cec2f92e50b4b3d49dcd0&prid=web&clid=SAPDAM