Acido L(+)-glutammico
Fornitore: PanReac AppliChem
Formula:
HO₂CCH₂CH₂CH(NH₂)CO₂H Punto di ebollizione: 325 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 160 °C Densità: 1,538 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002634 CAS Number: 56-86-0 EINECS: 200-293-7 Merck Index: 13,04482 |