Stampa…
Acido L(+)-aspartico, Millipore®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00126.1000 1.00126.9010
1.00126.1000EA 329 EUR
1.00126.1000 1.00126.9010
Acido L(+)-aspartico, Millipore®
Acido L(+)-aspartico
Soluble in water and mineral acids; insoluble in organic solvents.
Formula: C₄H₇NO₄
Punto di ebollizione: 311 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 251 °C
Densità: 1,6613 g/cm³ (13 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002616
CAS Number: 56-84-8
EINECS: 200-291-6
Merck Index: 13,00845