Stampa…
Acido L(+)-aspartico ≥99% low metals
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
43317.22 43317.36
43317.22EA 33.9 EUR
43317.22 43317.36
Acido L(+)-aspartico ≥99% low metals
Acido L(+)-aspartico
Purity: 99% CAS No.: 56-84-8 Molecular Formula: C4H7NO4 Formula Weight: 133.10 Physical Form: Powder Density: 1.66 Melting Point: 300° dec. Beilstein Reference: 1723530 Merck Reference: 14,840 MDL No.: MFCD00002616
Formula: C₄H₇NO₄
Punto di ebollizione: 311 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: >300 °C (dec.)
Densità: 1,66
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002616
CAS Number: 56-84-8
EINECS: 200-291-6
Merck Index: 14,840