Acido D(-)-glutammico ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
H-D-Glu-OH, Acido (R)-(-)-glutammico
Purity: 99+%
CAS No.: 6893-26-1
Molecular Formula: C5H9NO4
Formula Weight: 147.13
Melting Point: 199° dec.
Beilstein Reference: 1723800
Merck Reference: 14,4469
Optical Rotation: -30° (c=10 in 2N HCl)
MDL No.: MFCD00063112
Formula:
C₅H₉NO₄ Peso molecolare: 147,13 g/mol Punto di ebollizione: 325 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 199 °C (dec.) Densità: 1,533 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00063112 CAS Number: 6893-26-1 EINECS: 230-000-8 Merck Index: 14,4469 |