D-(-)-Aspartic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 1783-96-6
Molecular Formula: C4H7NO4
Formula Weight: 133.10
Melting Point:
Formula:
C₄H₇NO₄ Punto di fusione: >300 °C (dec.) Densità: 1,66 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00063081 CAS Number: 1783-96-6 EINECS: 217-234-6 Merck Index: 14,840 |