Stampa…
L(+)-Sodium lactate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Sodium (S)-2-hydroxypropanoate, (S)-(+)-2-Hydroxypropanoic acid sodium salt, (S)-(+)-2-Hydroxypropionic acid sodium salt, Sodium-(S)-lactate, (S)-(+)-Lactic acid sodium salt, L(+)-Lactic acid sodium salt
L14500.06 L14500.14
L14500.06EA 47.7 EUR
L14500.06 L14500.14
L(+)-Sodium lactate ≥98%
L(+)-Sodium lactate
Purity: 98+% CAS No.: 867-56-1 Molecular Formula: C3H5NaO3 Formula Weight: 112.06 Melting Point: ca 160° Beilstein Reference: 4567087
Formula: C₃H₅NaO₃
Peso molecolare: 112,06 g/mol
Punto di fusione: ∼ 160 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066576
CAS Number: 867-56-1
EINECS: 212-762-3