Stampa…
L(+)-Lithium lactate per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22084.0100 8.22084.0250 8.22084.3400 8.22084.5000
8.22084.0100EA 137 EUR
8.22084.0100 8.22084.0250 8.22084.3400 8.22084.5000
L(+)-Lithium lactate per sintesi, Sigma-Aldrich®
L(+)-Lithium lactate
Formula: C₃H₅LiO₃
Punto di ebollizione: 200 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 75 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00065512
CAS Number: 27848-80-2
EINECS: 248-692-5
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 96.01 g/mol