Stampa…
L(+)-Acido lattico, anidro 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: (S)-(+)-Acido lattico, L-Acido lattico
L13242.06 L13242.14 L13242.22
L13242.06EA 73.9 EUR
L13242.06 L13242.14 L13242.22
L(+)-Acido lattico, anidro 98%
L(+)-Acido lattico
Purity: 98% CAS No.: 79-33-4 Molecular Formula: C3H6O3 Formula Weight: 90.08 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Odour: Odourless pH: 2.8 Melting Point: 52-54° Boiling Point: 119°/12mm Beilstein Reference: 1720251 Merck Reference: 14,5337 MDL No.: MFCD00064266
Formula: C₃H₆O₃
Punto di ebollizione: 119 °C (12 mmHg)
Punto di fusione: 52…54 °C
Densità: 1,22
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00064266
CAS Number: 79-33-4
EINECS: 201-196-2
Merck Index: 14,5337