L(+)-Cisteina per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
HSCH₂CH(NH₂)CO₂H Punto di ebollizione: 254 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 115 °C Densità: 1,523 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064306 CAS Number: 52-90-4 EINECS: 200-158-2 Merck Index: 13,02810 |
Solubility | 160 g/l (20 °C) |
Melting Point | 220 - 228 °C |
Molar Mass | 121.16 g/mol |
Bulk Density | 300 kg/m3 |
pH | 4.5 - 5.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 420 °C |