Stampa…
L(+)-Cisteina, Millipore®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02838.0025 1.02838.0100 1.02838.1000 1.02838.9010
1.02838.0025EA 51 EUR
1.02838.0025 1.02838.0100 1.02838.1000 1.02838.9010
L(+)-Cisteina, Millipore®
L-Cisteina
Formula: HSCH₂CH(NH₂)CO₂H
Punto di ebollizione: 254 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 115 °C
Densità: 1,523 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064306
CAS Number: 52-90-4
EINECS: 200-158-2
Merck Index: 13,02810