Stampa…
L(+)-Cisteina, Millipore®
Fornitore: Merck Millipore Calbiochem
Attenzione
Synonyms: H-Cys-OH, (R)-(+)-Cysteine, (R)-2-Amino-3-mercaptopropanoic acid
243005-1 243005-25
243005-1EA 1250 EUR
243005-1 243005-25
L(+)-Cisteina, Millipore®
L-Cisteina
Formula: HSCH₂CH(NH₂)CO₂H
Peso molecolare: 121.16 g/mol
Punto di ebollizione: 254
Punto di fusione: 115
Densità: 1.523 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064306
CAS Number: 52-90-4
EINECS: 200-158-2
Merck Index: 13,02810