Stampa…
L(+)-Norleucina 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: H-Nle-OH, H-NorLeu-OH, (S)-2-Aminohexanoic acid, (S)-(+)-Norleucine
226040010 226040050
ACRO226040010EA 53.7 EUR
ACRO226040010 ACRO226040050
L(+)-Norleucina 99+%
L(+)-Norleucina
Formula: C₆H₁₃NO₂
Peso molecolare: 131,17 g/mol
Punto di ebollizione: 246 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064423
CAS Number: 327-57-1
EINECS: 206-321-4
Merck Index: 13,06738
Visualizza i codici
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (105°C, 4 hrs)
Specific optical rotation +22° to +24° (20°C, 589 nm) (c=2, 6 N HCl)
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Other amino acids (TLC) Not detectable