D-(-)-Norleucine ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
H-D-Nle-OH, (R)-(-)-Norleucine
Purity: 99%
CAS No.: 327-56-0
Molecular Formula: C6H13NO2
Formula Weight: 131.18
Melting Point:
Formula:
C₆H₁₃NO₂ Peso molecolare: 131,17 g/mol Punto di fusione: >300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008099 CAS Number: 327-56-0 EINECS: 206-320-9 Merck Index: 14,6706 |