Stampa…
L-Arginina cloridrato, Millipore®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01543.1000 1.01543.9010
1.01543.1000EA 364 EUR
1.01543.1000 1.01543.9010
L-Arginina cloridrato, Millipore®
L-Arginina cloridrato
Formula: C₆H₁₅ClN₄O₂
Punto di fusione: 218 °C
Densità: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064550
CAS Number: 1119-34-2
EINECS: 214-275-1
Merck Index: 13,00785