L-Arginina cloridrato ≥99% (by titrimetric analysis), Millipore®
Fornitore: Merck Millipore Calbiochem
Formula:
C₆H₁₅ClN₄O₂ Punto di fusione: 218 °C Densità: 1,42 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064550 CAS Number: 1119-34-2 EINECS: 214-275-1 Merck Index: 13,00785 |