Stampa…
L(+)-Arginina per biochimica, Millipore®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: (S)-(+)-Arginina
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01542.0100 1.01542.1000 1.01542.9010
1.01542.0100EA 57.5 EUR
1.01542.0100 1.01542.1000 1.01542.9010
L(+)-Arginina per biochimica, Millipore®
L(+)-Arginina
Formula: C₆H₁₄N₄O₂
Peso molecolare: 174,2 g/mol
Punto di ebollizione: 368 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 238 °C
Densità: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002635
CAS Number: 74-79-3
EINECS: 200-811-1
Merck Index: 13,00785