L(+)-Arginina Ph. Eur., USP, puro
Fornitore: PanReac AppliChem
|
Attenzione
|
Synonyms:
(S)-(+)-Arginina
A1345.0500
A1345.1000
A1345.0500EA
129
EUR
A1345.0500
A1345.1000
L(+)-Arginina Ph. Eur., USP, puro
L(+)-Arginina
Formula:
C₆H₁₄N₄O₂ Peso molecolare: 174,2 g/mol Punto di ebollizione: 368 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 238 °C Densità: 1,3 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002635 CAS Number: 74-79-3 EINECS: 200-811-1 Merck Index: 13,00785 |