L(+)-Arginina ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(S)-(+)-Arginina
Purity: 98+%
CAS No.: 74-79-3
Molecular Formula: C6H14N4O2
Formula Weight: 174.20
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: White
Melting Point: 226° dec.
Beilstein Reference: 1725413
Merck Reference: 14,780
Optical Rotation: +26° (c=1.6 in 6N HCl)
MDL No.: MFCD00002635
Formula:
C₆H₁₄N₄O₂ Peso molecolare: 174,2 g/mol Punto di ebollizione: 368 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 226 °C (dec.) Densità: 1,3 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002635 CAS Number: 74-79-3 EINECS: 200-811-1 Merck Index: 14,780 |