Stampa…
D-(-)-Arginine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: D-Arginine, (R)-2-Amino-5-guanidinopentanoic acid, H-D-Arg-OH, H-D-(-)-Arg-OH, (R)-(-)-Arginine, D-(-)-Arginine, D-2-Amino-5-guanidinovaleric acid
A16137.03 A16137.06
A16137.03EA 56.1 EUR
A16137.03 A16137.06
D-(-)-Arginine ≥98%
D-(-)-Arginine
Purity: 98% CAS No.: 157-06-2 Molecular Formula: C6H14N4O2 Formula Weight: 174.20 Melting Point: ca 235° Beilstein Reference: 1725412
Formula: C₆H₁₄N₄O₂
Peso molecolare: 174,2 g/mol
Punto di fusione: ∼ 235 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00063116
CAS Number: 157-06-2
EINECS: 205-866-5