D-(-)-Diethyl tartrate ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 13811-71-7
Molecular Formula: C8H14O6
Formula Weight: 206.19
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.4460
Melting Point: 17°
Boiling Point: 280°
Beilstein Reference: 1727143
Optical Rotation: -26.5° (c=1 in water)
MDL No.: MFCD00064451
Formula:
C₈H₁₄O₆ Punto di ebollizione: 280 °C Punto di fusione: 17 °C Densità: 1,205 Flash Pt: 93 °C (199 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064451 CAS Number: 13811-71-7 EINECS: 237-458-8 |