D-(-)-Diethyl tartrate (made from unnatural tartaric acid) 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Formula:
C₈H₁₄O₆ Punto di ebollizione: 280 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 17 °C Densità: 1,2 g/cm³ Flash Pt: 93 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064451 CAS Number: 13811-71-7 EINECS: 237-458-8 |
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4450 to 1.4470 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | -7.5° to -9° (20°C, 589 nm) (neat) |