Stampa…
L(+)-Diethyl tartrate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A10641.0B A10641.22 A10641.30 A10641.36
A10641.0BEA 196 EUR
A10641.0B A10641.22 A10641.30 A10641.36
L(+)-Diethyl tartrate ≥98%
L(+)-Diethyl tartrate
Purity: 98% CAS No.: 87-91-2 Molecular Formula: C8H14O6 Formula Weight: 206.19 Flash Point: 93°(199°F) Refractive Index: 1.4460 Melting Point: 17° Boiling Point: 280° Beilstein Reference: 1727145 Merck Reference: 14,3855 Optical Rotation: +27° (c=1 in water) MDL No.: MFCD00009143
Formula: C₈H₁₄O₆
Punto di ebollizione: 280 °C
Punto di fusione: 17 °C
Densità: 1,205
Flash Pt: 93 °C (199 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009143
CAS Number: 87-91-2
EINECS: 201-783-3
Merck Index: 14,3855