Stampa…
L(+)-Diethyl tartrate 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
168961000 168965000
ACRO168961000EA 40.2 EUR
ACRO168961000 ACRO168965000
L(+)-Diethyl tartrate 99+%
L(+)-Diethyl tartrate
Formula: C₈H₁₄O₆
Punto di ebollizione: 280 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 17 °C
Densità: 1,2 g/cm³
Flash Pt: 93 °C
MDL Number: MFCD00009143
CAS Number: 87-91-2
EINECS: 201-783-3
Merck Index: 13,03886
Visualizza i codici
Appearance Clear viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤50 APHA
Specific optical rotation +7.5° to +9° (20°C, 589 nm) (neat)