Stampa…
L(+)-Glutammina, Millipore®
Fornitore: Merck
Synonyms: Q, H-Gln-OH, Gln, (S)-(+)-Glutammina
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00289.1000 1.00289.9010
1.00289.1000EA 503 EUR
1.00289.1000 1.00289.9010
L(+)-Glutammina, Millipore®
L(+)-Glutammina
Formula: C₅H₁₀N₂O₃
Punto di ebollizione: 355 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 185…186 °C
Densità: 1,5326 g/cm³ (130 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008044
CAS Number: 56-85-9
EINECS: 200-292-1
Merck Index: 13,04484
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb7a812ec5d2c73a797fc464926df9eef12c5c9a&vid=15d7d87daff0fec33a974a578415e157a3278049&prid=web&clid=SAPDAM