Stampa…
L(+)-Glutammina, in polvere, not sterile
Fornitore: Biowest
Synonyms: Q, H-Gln-OH, Gln, (S)-(+)-Glutammina
P1012-500GR P1012-1KG
P1012-500GREA 0 EUR
P1012-500GR P1012-1KG
L(+)-Glutammina, in polvere, not sterile
L(+)-Glutammina
Formula: C₅H₁₀N₂O₃
Peso molecolare: 146.15 g/mol
Punto di ebollizione: 355
Punto di fusione: 185…186 °C
Densità: 1.5326 g/cm³ (130 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008044
CAS Number: 56-85-9
EINECS: 200-292-1
Merck Index: 13,04484
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb7a812ec5d2c73a797fc464926df9eef12c5c9a&vid=15d7d87daff0fec33a974a578415e157a3278049&prid=web&clid=SAPDAM