L(+)-Glutammina
Fornitore: PanReac AppliChem
Synonyms:
Q, H-Gln-OH, Gln, (S)-(+)-Glutammina
Formula:
C₅H₁₀N₂O₃ Punto di ebollizione: 355 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 185…186 °C Densità: 1,5326 g/cm³ (130 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008044 CAS Number: 56-85-9 EINECS: 200-292-1 Merck Index: 13,04484 |