L(+)-Glutammina 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Q, H-Gln-OH, Gln, (S)-(+)-Glutammina
Purity: 99%
CAS No.: 56-85-9
Molecular Formula: C5H10N2O3
Formula Weight: 146.15
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 185° dec.
Beilstein Reference: 1723797
Merck Reference: 14,4471
Optical Rotation: +33° (c=5 in 5N HCl)
MDL No.: MFCD00008044
Formula:
C₅H₁₀N₂O₃ Punto di ebollizione: 355 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 185 °C (dec.) Densità: 1,5326 g/cm³ (130 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008044 CAS Number: 56-85-9 EINECS: 200-292-1 Merck Index: 14,4471 |