Stampa…
L(+)-Asparagina 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: (S)-(+)-Asparagina
371601000 371605000 371600025
ACRO371601000EA 94.6 EUR
ACRO371601000 ACRO371605000 ACRO371600025
L(+)-Asparagina 99%
L(+)-Asparagina
Formula: H₂NCOCH₂CH(NH₂)CO₂H
Peso molecolare: 132,12 g/mol
Punto di ebollizione: 343 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 234 - 235 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064401
CAS Number: 70-47-3
EINECS: 200-735-9
Merck Index: 12,00872
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f3bc8a15c3e973916b0a6ca62d12f6953e5a027&vid=ae7eeb4ed7bc15e8e9279a950fbaf4c5111a1f46&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
Specific optical rotation +33° to +36° (20°C, 589 nm) (c=10, 2N HCl)
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dry substance)