Stampa…
N-Acetil-L-cisteina, Millipore®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.12422.0025 1.12422.0100 1.12422.1000 1.12422.9010
1.12422.0025EA 45.4 EUR
1.12422.0025 1.12422.0100 1.12422.1000 1.12422.9010
N-Acetil-L-cisteina, Millipore®
N-Acetil-L-cisteina
Formula: C₅H₉NO₃S
Punto di ebollizione: 371 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 106…108 °C
Densità: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004880
CAS Number: 616-91-1
EINECS: 210-498-3
Merck Index: 13,00090