Stampa…
N-Acetil-L-cisteina 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
160280250 160280500 160280010 160282500
ACRO160280250EA 55.1 EUR
ACRO160280250 ACRO160280500 ACRO160280010 ACRO160282500
N-Acetil-L-cisteina 98%
N-Acetil-L-cisteina
Formula: C₅H₉NO₃S
Punto di ebollizione: 371 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 109…111 °C
Densità: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004880
CAS Number: 616-91-1
EINECS: 210-498-3
Merck Index: 13,00090
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
Heavy metals ≤10 ppm
Residue after ignition ≤0.5 %
Specific optical rotation +21° to +27° (20°C, 589 nm) (c=5, phosphate buffer pH 7) (on dried substance)
Titration with NaOH ≥97.5 %