(S)-(-)-Acido 2-cloropropionico 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 29617-66-1
Molecular Formula: C3H5ClO2
Formula Weight: 108.53
Flash Point: 107°(225°F)
Refractive Index: 1.4345
Melting Point: 4°
Boiling Point: 187°
Beilstein Reference: 1720257
UN No.: 2511
MDL No.: MFCD00064205
Formula:
H₃CCHClCOOH Punto di ebollizione: 187 °C Punto di fusione: 4 °C Densità: 1,270 Flash Pt: 107 °C (225 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064205 CAS Number: 29617-66-1 EINECS: 411-150-5 UN: 2511 ADR: 8,III |