Stampa…
(S)-(-)-Acido 2-cloropropionico 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: (S)-(-)-2-Chloropropanoic acid
254970050 254970010
ACRO254970050EA 144 EUR
ACRO254970050 ACRO254970010
(S)-(-)-Acido 2-cloropropionico 98%
(S)-(-)-Acido 2-cloropropionico
Formula: H₃CCHClCOOH
Peso molecolare: 108,52 g/mol
Punto di ebollizione: 187 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 4 °C
Densità: 1,24 g/cm³
Flash Pt: 107 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064205
CAS Number: 29617-66-1
EINECS: 411-150-5
UN: 2511
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -14° to -15° (25°C, 589 nm) (neat)
Titration with NaOH ≥97.5 %