Stampa…
(S)-(-)-2-Bromopropionic acid 98%, >85% ee
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: (S)-(-)-2-Bromopropanoic acid
277910050 277910250 277911000
ACRO277910050EA 31.4 EUR
ACRO277910050 ACRO277910250 ACRO277911000
(S)-(-)-2-Bromopropionic acid 98%, >85% ee
(S)-(-)-2-Bromopropionic acid
Formula: H₃CBrCHCOOH
Peso molecolare: 152,98 g/mol
Punto di ebollizione: 203 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –35 °C
Densità: 1,7 g/cm³
Flash Pt: 100 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00137325
CAS Number: 32644-15-8
UN: 3265
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4740 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
HPLC ≥97.5 %
Enantiomeric excess ≥80 % (Typically)
Specific optical rotation -24° to -30° (20°C, 589 nm) (neat)