Nichel (II) solfato esaidrato, EMSURE® per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
Synonyms:
Nichel (II) solfato esaidrato
M-Clarity™ quality level = MQ300
Formula:
NiSO₄·6H₂O Peso molecolare: 262.85 g/mol Punto di fusione: 840 Densità: 2.07 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149813 CAS Number: 10101-97-0 EINECS: 232-104-9 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 13,06541 |
Solubility | 650 g/l (20 °C) |
Melting Point | 53 °C |
Molar Mass | 262.86 g/mol |
Bulk Density | 1000 kg/m3 |
Density | 2.07 g/cm3 (20 °C) |
pH | 4.3 - 4.7 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic materials |