Nichel (II) solfato esaidrato, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06726.1000
1.06726.9050
1.06726.1000EA
241
EUR
1.06726.1000
1.06726.9050
Nichel (II) solfato esaidrato, Supelco®
Solfato di nichel esaidrato
Formula:
NiSO₄·6H₂O Punto di fusione: 840 °C Densità: 2,07 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149813 CAS Number: 10101-97-0 EINECS: 232-104-9 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,06541 |