Nichel (II) solfato esaidrato ≥99.97% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Nichel (II) solfato esaidrato
Purity: 99.97% min
CAS No.: 10101-97-0
Molecular Formula: NiO4S.6H2O
Formula Weight: 262.86 (154.77anhy)
Physical Form: Lump
Density: 2.070
Appearance: Green
Odour: Odourless
pH: 4.3-4.7
Merck Reference: 14,6517
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00149813
Formula:
NiSO₄·6H₂O Peso molecolare: 262,85 g/mol Punto di fusione: 840 °C Densità: 2,070 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149813 CAS Number: 10101-97-0 EINECS: 232-104-9 UN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,6517 |