Stampa…
Nichel (II) solfato esaidrato ≥98.0% ACS
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Nichel (II) solfato esaidrato
36336.22 36336.36 36336.A4
36336.22EA 37 EUR
36336.22 36336.36 36336.A4
Nichel (II) solfato esaidrato ≥98.0% ACS
Solfato di nichel esaidrato
Purity: 98.0% min CAS No.: 10101-97-0 Molecular Formula: NiO4S.6H2O Formula Weight: 262.86 (154.77anhy) Physical Form: Powder Density: 2.070 Appearance: Blue to bluish green Odour: Odourless pH: 4.3-4.7 Merck Reference: 14,6517 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00149813
Formula: NiSO₄·6H₂O
Peso molecolare: 262,85 g/mol
Punto di fusione: 840 °C
Densità: 2,070
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149813
CAS Number: 10101-97-0
EINECS: 232-104-9
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,6517