Stampa…
Nichel (II) solfato esaidrato 99% per analisi
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Nichel (II) solfato esaidrato
211085000 211080025 211080100 211081000
ACRO211085000EA 94.1 EUR
ACRO211085000 ACRO211080025 ACRO211080100 ACRO211081000
Nichel (II) solfato esaidrato 99% per analisi
Solfato di nichel esaidrato
Formula: NiSO₄·6H₂O
Peso molecolare: 262,85 g/mol
Punto di fusione: 53 °C
Densità: 2,07 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149813
CAS Number: 10101-97-0
EINECS: 232-104-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,06541
Visualizza i codici
Appearance Blue-green Crystals
Titration Complexometric ≥98.5 %
pH 4 to 6 (5 % at 20°C)
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Arsenic (As) ≤10 ppm
Cadmium (Cd) ≤50 ppm
Cobalt (Co) ≤100 ppm
Copper (Cu) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤20 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm