Stampa…
Ferro (II) solfato eptaidrato ≥96%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
Synonyms: Iron vitriol, Ferrous sulphate heptahydrate
24240.295EA 62.8 EUR
24240.295 24240.364
Ferro (II) solfato eptaidrato ≥96%, GPR RECTAPUR®
Ferro (II) solfato eptaidrato
Formula: FeSO₄·7H₂O
Punto di fusione: 64 °C
Densità: 1,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149719
CAS Number: 7782-63-0
EINECS: 231-753-5
Merck Index: 13,04091
Visualizza i codici
Assay Min. 96 %
Not precipitated by NH4OH (as SO4) Max. 0.5 %
Cl (Chloride) Max. 50 ppm