Stampa…
Ferro (II) solfato eptaidrato ≥96%, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
24237.294EA 39.6 EUR
24237.294 24237.363
Ferro (II) solfato eptaidrato ≥96%, TECHNICAL
Ferro (II) solfato eptaidrato
Formula: FeSO₄·7H₂O
Punto di fusione: 64 °C
Densità: 1,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149719
CAS Number: 7782-63-0
EINECS: 231-753-5
Merck Index: 13,04091
Visualizza i codici
Assay Min. 96 %