Ferro (II) solfato eptaidrato ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 7782-63-0
Molecular Formula: FeO4S.7H2O
Formula Weight: 278.02 (151.91anhy)
Melting Point: 64° -6H2O
Merck Reference: 14,4057
MDL No.: MFCD00149719
Formula:
FeSO₄·7H₂O Punto di fusione: 64 °C (-6H₂O) Densità: 1,897 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149719 CAS Number: 7782-63-0 EINECS: 231-753-5 Merck Index: 14,4057 |