Ferro (II) solfato eptaidrato 99+% ACS
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Iron vitriol, Ferrous sulphate heptahydrate
Purity: 99+%
CAS No.: 7782-63-0
Molecular Formula: FeO4S.7H2O
Formula Weight: 278.02 (151.91anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.897
Appearance: Pale green
Melting Point: 64° -6H2O
Merck Reference: 14,4057
MDL No.: MFCD00149719
Formula:
FeSO₄·7H₂O Peso molecolare: 278,02 g/mol Punto di fusione: 64 °C (-6H₂O) Densità: 1,897 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149719 CAS Number: 7782-63-0 EINECS: 231-753-5 Merck Index: 14,4057 |