Stampa…
Ferro (II) solfato eptaidrato ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
12967.06 12967.14
12967.06EA 80.8 EUR
12967.06 12967.14
Ferro (II) solfato eptaidrato ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Ferro (II) solfato eptaidrato
Purity: 99.999% CAS No.: 7782-63-0 Molecular Formula: FeO4S.7H2O Formula Weight: 278.02 (151.91anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.897 Appearance: Pale green Melting Point: 64° -6H2O Merck Reference: 14,4057 MDL No.: MFCD00149719
Formula: FeSO₄·7H₂O
Punto di fusione: 64 °C (-6H₂O)
Densità: 1,897
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149719
CAS Number: 7782-63-0
EINECS: 231-753-5
Merck Index: 14,4057