Stampa…
Ferro (II) solfato eptaidrato 99.5% per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
201390010 201392500 201390051
ACRO201390010EA 43.2 EUR
ACRO201390010 ACRO201392500 ACRO201390051
Ferro (II) solfato eptaidrato 99.5% per analisi
Ferro (II) solfato eptaidrato
Formula: FeSO₄·7H₂O
Punto di fusione: 64 °C
Densità: 1,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149719
CAS Number: 7782-63-0
EINECS: 231-753-5
Merck Index: 13,04091
Visualizza i codici
Appearance Light green to blue Crystals
Titration with KMnO4 ≥99.5 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Phosphate (PO4) ≤10 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm
Ferric iron (Fe 3+) ≤100 ppm
Total nitrogen compounds ≤0.001 %
Subst not pptd by NH3 ≤0.05 % (as SO4)