Stampa…
Ruthenium(IV) oxide hydrate ≥99.99% (metals basis) Ru 54-60%, Premion®
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
43403.14 43403.03 43403.06
43403.14EA 1981 EUR
43403.14 43403.03 43403.06
Ruthenium(IV) oxide hydrate ≥99.99% (metals basis) Ru 54-60%, Premion®
Ruthenium(IV) oxide hydrate
Purity: 99.99% CAS No.: 32740-79-7 Molecular Formula: RuO2.xH2O Formula Weight: 133.07(anhy) Physical Form: Powder Appearance: Black Melting Point: 1200° subl. UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00149846
Formula: O₂Ru·H₂O
Peso molecolare: 151,08 g/mol
Punto di fusione: 1200 °C (subl.)
Densità: 6,97 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149846
CAS Number: 32740-79-7
EINECS: 234-840-6
UN: 1479
ADR: ,