Stampa…
Ruthenium(IV) oxide hydrate (≥54% Ru)
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
11803.06 11803.03 11803.14
11803.06EA 429 EUR
11803.06 11803.03 11803.14
Ruthenium(IV) oxide hydrate (≥54% Ru)
Ruthenium(IV) oxide hydrate
CAS No.: 32740-79-7 Molecular Formula: O2Ru.xH2O Formula Weight: 133.07(anhy) Physical Form: Powder Appearance: Black Odour: Odourless UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00149846
Oxidation
Formula: O₂Ru·H₂O
Peso molecolare: 151,08 g/mol
Punto di fusione: 1200 °C (subl.)
Densità: 6,97 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149846
CAS Number: 32740-79-7
EINECS: 234-840-6
ADR: ,