Ruthenium(IV) oxide hydrate (> 54% Ru)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
197430010
197430050
197430250
ACRO197430010EA
64.3
EUR
ACRO197430010
ACRO197430050
ACRO197430250
Ruthenium(IV) oxide hydrate (> 54% Ru)
Ruthenium(IV) oxide hydrate
Formula:
O₂Ru·H₂O Densità: 6,97 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149846 CAS Number: 32740-79-7 EINECS: 234-840-6 |
Appearance | Black Powder |
Assay | ≥54 % (Ru) |