Stampa…
Platino (IV) ossido idrato hydrogenation catalyst, per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07346.0001 8.07346.0370 8.07346.0630 8.07346.1000 8.07346.8500
8.07346.0001EA 255 EUR
8.07346.0001 8.07346.0370 8.07346.0630 8.07346.1000 8.07346.8500
Platino (IV) ossido idrato hydrogenation catalyst, per sintesi, Sigma-Aldrich®
Platino (IV) ossido idrato
Formula: O₂Pt·H₂O
Punto di fusione: 450 °C
Densità: 10,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066964
CAS Number: 52785-06-5
EINECS: 215-223-0
UN: 3085
ADR: 5.1 (8),II
Merck Index: 12,07686
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 450 °C
Molar Mass 227.08 g/mol