Stampa…
Platino (IV) ossido idrato 99.9% (71 - 75% Pt) (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
11049.01 11049.03 11049.06 11049.14
11049.01EA 65.1 EUR
11049.01 11049.03 11049.06 11049.14
Platino (IV) ossido idrato 99.9% (71 - 75% Pt) (metals basis)
Platino (IV) ossido idrato
Purity: 99.9% CAS No.: 52785-06-5 Molecular Formula: O2Pt.xH2O Formula Weight: 227.09(anhy) Physical Form: Powder Appearance: Dark brown Merck Reference: 14,7527 UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00066964
Formula: O₂Pt·H₂O
Punto di fusione: 450 °C
Densità: 10,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066964
CAS Number: 52785-06-5
EINECS: 215-223-0
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,7527